Print…
Erucamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
280577-100G 280577-5G
SIAL280577-100GEA 111 EUR
SIAL280577-100G SIAL280577-5G
Erucamide, Sigma-Aldrich®
Erucamide
Fórmula: C₂₂H₄₃NO
Número MDL : MFCD00882379
Número CAS: 112-84-5
EINECS: 204-009-2