4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L16431.06
L16431.14
L16431.22
L16431.06EA
48.2
EUR
L16431.06
L16431.14
L16431.22
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane ≥97%
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Purity: 97%
CAS No.: 13688-90-9
Molecular Formula: C7H6Cl4Si
Formula Weight: 260.02
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 142-144°/15mm
Beilstein Reference: 3090295
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00045268
Fórmula:
C₇H₆Cl₄Si Ponto de ebulição: 142…144 °C (15 mmHg) Densidade: 1,361 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00045268 Número CAS: 13688-90-9 EINECS: 237-203-0 UN: 2987 ADR: 8,II |