Print…
6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-methylphenol
B3126-25G B3126-5G
TCIAB3126-25GEA 406 EUR
TCIAB3126-25G TCIAB3126-5G
6-Bromo-o-cresol ≥94.0% (por GC)
6-Bromo-o-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Fusão: 16°C
Número MDL : MFCD09907876
Número CAS: 13319-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d96205988738e7e722fde9e7a74c6a971a7c35&vid=c3d96205988738e7e722fde9e7a74c6a971a7c35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %