Print…
1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0747-25ML M0747-500ML
TCIAM0747-25MLEA 17 EUR
TCIAM0747-25ML TCIAM0747-500ML
1-Methoxy-2-butanol ≥93.0% (por GC)
1-Methoxy-2-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 135°C
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00059143
Número CAS: 53778-73-7
EINECS: 258-763-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5763519925269cd6e7276d3610dfac2fccdcad&vid=af5763519925269cd6e7276d3610dfac2fccdcad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %