Print…
N-Allylaniline ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0880-25ML A0880-500ML A0880-100ML
TCIAA0880-25MLEA 64 EUR
TCIAA0880-25ML TCIAA0880-500ML TCIAA0880-100ML
N-Allylaniline ≥99.0% (por GC)
N-Allylaniline
Fórmula: C₉H₁₁N
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00008638
Número CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449892752bdafa85fbc95f14ac73a295f3f4b45b&vid=449892752bdafa85fbc95f14ac73a295f3f4b45b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %