Print…
N-Allylaniline 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55821.03 H55821.06 H55821.14
H55821.03EA 0 EUR
H55821.03 H55821.06 H55821.14
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Fórmula: C₉H₁₁N
Ponto de ebulição: 218…220 °C
Densidade: 0,982
Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008638
Número CAS: 589-09-3
EINECS: 209-633-9