Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14595.14
14595.22
14595.14EA
87.1
EUR
14595.14
14595.22
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15280-55-4
Molecular Formula: Dy(OOCCH)3.4H2O
Formula Weight: 411.68 (339.62anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013033
Fórmula:
C₆H₉DyO₆·4H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013033 Número CAS: 15280-55-4 EINECS: 242-565-8 |