Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11314.09
11314.18
11314.09EA
73.8
EUR
11314.09
11314.18
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 15280-55-4
Molecular Formula: Dy(OOCCH3)3.4H2O
Formula Weight: 411.68 (339.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013033
Fórmula:
C₆H₉DyO₆·4H₂O Ponto de Fusão: 120 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013033 Número CAS: 15280-55-4 EINECS: 242-565-8 |