Print…
3,4-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone
D3347-25G D3347-5G
TCIAD3347-25GEA 84 EUR
TCIAD3347-25G TCIAD3347-5G
3,4-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Dihydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Peso Molecular: 214.2200 g/mol
Número MDL : MFCD00477203
Número CAS: 10425-11-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e551fb6d88474c70b76a5ab2a7105152fea3013d&vid=e551fb6d88474c70b76a5ab2a7105152fea3013d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C