Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15959.06
A15959.14
A15959.22
A15959.06EA
51.9
EUR
A15959.06
A15959.14
A15959.22
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 1889-71-0
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 976443
Fórmula:
C₁₄H₁₁ClO Ponto de Fusão: 103…107 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016342 Número CAS: 1889-71-0 |