Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Octylmethyldichlorosilane, Dichloro(methyl)(octyl)silane
L16565.09
L16565.18
L16565.09EA
22.6
EUR
L16565.09
L16565.18
Dichloromethyloctylsilane ≥98%
Dichloromethyloctylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 14799-93-0
Molecular Formula: C9H20Cl2Si
Formula Weight: 227.25
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4435
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1740697
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042606
Fórmula:
C₉H₂₀Cl₂Si Peso Molecular: 227.25 g/mol Ponto de ebulição: 224…226 °C Densidade: 0.794 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042606 Número CAS: 14799-93-0 EINECS: 238-863-2 UN: 2987 |