Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22159.03
B22159.06
B22159.03EA
53.6
EUR
B22159.03
B22159.06
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Purity: 98%
CAS No.: 2001-29-8
Molecular Formula: C14H11BrO
Formula Weight: 275.14
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 2211322
Fórmula:
C₁₄H₁₁BrO Ponto de Fusão: 109…112 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016331 Número CAS: 2001-29-8 |