Print…
Maltohexaose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M9153-100MG M9153-500MG
SIALM9153-100MGEA 341 EUR
SIALM9153-100MG SIALM9153-500MG
Maltohexaose, Sigma-Aldrich®
Maltohexaose
Fórmula: C₃₆H₆₂O₃₁
Número MDL : MFCD00083650
Número CAS: 34620-77-4