Print…
Tris(pentafluorophenyl)borane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tris(perfluorophenyl)borane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
442593-1G-A 442593-5G-A
SIAL442593-1G-AEA 275 EUR
SIAL442593-1G-A SIAL442593-5G-A
Tris(pentafluorophenyl)borane, Sigma-Aldrich®
Tris(pentafluorophenyl)borane
Fórmula: C₁₈BF₁₅
Número MDL : MFCD00269813
Número CAS: 1109-15-5
EINECS: 213-504-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III