Print…
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
L19611.06 L19611.14
L19611.06EA 34 EUR
L19611.06 L19611.14
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
3-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Purity: 98+% CAS No.: 17789-14-9 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5630 Boiling Point: 132-133°/8mm Beilstein Reference: 1344030 MDL No.: MFCD00003209
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 132…133 °C (8 mmHg)
Densidade: 1,514
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003209
Número CAS: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8