Print…
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43818.0005 8.43818.0025
8.43818.0005EA 60.1 EUR
8.43818.0005 8.43818.0025
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈FNO₂
Número CAS: 364064-17-5
Encomendar
Melting Point 215 °C
Molar Mass 217.20 g/mol
Density 0.5 g/cm3 (20 °C)
pH 5.7 (5 g/l, H2O, 20 °C)