Print…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 55.5 EUR
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01311987
Número CAS: 261635-93-2