Print…
6-Aminonicotinamide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0986-1G A0986-5G
TCIAA0986-1GEA 71 EUR
TCIAA0986-1G TCIAA0986-5G
6-Aminonicotinamide ≥99.0% (por análise titulométrica)
6-Aminonicotinamide
Fórmula: C₆H₇N₃O
Número MDL : MFCD00006327
Número CAS: 329-89-5
EINECS: 206-349-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d189ca17c25ef3c3c90e661fdfa572fbe0cdbe6&vid=7d189ca17c25ef3c3c90e661fdfa572fbe0cdbe6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency