6-Aminonicotinamide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L06692.03
L06692.06
L06692.03EA
70.5
EUR
L06692.03
L06692.06
6-Aminonicotinamide 99%
6-Aminonicotinamide
Purity: 99%
CAS No.: 329-89-5
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 246-248°
Beilstein Reference: 116042
Fórmula:
C₆H₇N₃O Ponto de Fusão: 246…248 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006327 Número CAS: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |