Print…
N,N-Diethylnicotinamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nicotinic Acid Diethylamide
MQ200
D98807-25G D98807-500G
SIALD98807-25GEA 50.9 EUR
SIALD98807-25G SIALD98807-500G
N,N-Diethylnicotinamide, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylnicotinamide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Número MDL : MFCD00006386
Número CAS: 59-26-7
EINECS: 200-418-5