Print…
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1604-25G C1604-5G
TCIAC1604-25GEA 136 EUR
TCIAC1604-25G TCIAC1604-5G
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Chloronicotinoyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051677
Número CAS: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e490e8a66219e5715fb057cbe0f6f34c9b979c50&vid=e490e8a66219e5715fb057cbe0f6f34c9b979c50&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C