Print…
2-Chloronicotinoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
458821-25G 458821-5G
SIAL458821-25GEA 141 EUR
SIAL458821-25G SIAL458821-5G
2-Chloronicotinoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloronicotinoyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Peso Molecular: 176.00 g/mol
Número MDL : MFCD00051677
Número CAS: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8 II