2-Chloronicotinoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11048.06
A11048.14
A11048.22
A11048.06EA
87.7
EUR
A11048.06
A11048.14
A11048.22
2-Chloronicotinoyl chloride ≥98%
2-Chloronicotinoyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 49609-84-9
Molecular Formula: C6H3Cl2NO
Formula Weight: 176.00
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 98-100°/2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051677
Fórmula:
C₆H₃Cl₂NO Peso Molecular: 176.00 g/mol Ponto de ebulição: 98…100 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 38…42 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051677 Número CAS: 49609-84-9 UN: 3261 ADR: 8 II |