Copper(II) isopropoxide ≥98% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
35821.06
35821.14
35821.03
35821.06EA
278
EUR
35821.06
35821.14
35821.03
Copper(II) isopropoxide ≥98% (baseado em metais)
Copper(II) isopropoxide
Purity: 98%
CAS No.: 23578-23-6
Molecular Formula: [(CH3)2CHO]2Cu
Formula Weight: 181.73
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3180
MDL No.: MFCD00074982
Fórmula:
C₆H₁₄CuO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00074982 Número CAS: 23578-23-6 UN: 3181 ADR: 4.1,III |