Ytterbium(III) isopropoxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ytterbium(III) i-propoxide
Ampolado sob argônio
39579.03
39579.06
39579.03EA
153
EUR
39579.03
39579.06
Ytterbium(III) isopropoxide
Ytterbium(III) isopropoxide
CAS No.: 6742-69-4
Molecular Formula: C9H21O3Yb
Formula Weight: 350.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Boiling Point: 190-200°/0.2mm subl.
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00145532
Fórmula:
C₉H₂₁O₃Yb Ponto de ebulição: 190…200 °C (0,2 mmHg) (sublimação) Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145532 Número CAS: 6742-69-4 UN: 2925 ADR: 4.1,III |