Lanthanum(III) isopropoxide (40% La)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14616.02
14616.04
14616.09
14616.02EA
77.2
EUR
14616.02
14616.04
14616.09
Lanthanum(III) isopropoxide (40% La)
Lanthanum(III) isopropoxide
CAS No.: 19446-52-7
Molecular Formula: C9H21LaO3
Formula Weight: 316.18
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 120-128°
Boiling Point: 170°/0.04mm subl.
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00015305
Fórmula:
C₉H₂₁LaO₃ Peso Molecular: 316.18 g/mol Ponto de ebulição: 170 °C (0.04 mmHg) (sublimação) Ponto de Fusão: 120…128 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015305 Número CAS: 19446-52-7 ADR: 4.1 III |