Print…
Erbium(III) isopropoxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Erbium(III) i-propoxide
36613.03 36613.06
36613.03EA 115 EUR
36613.03 36613.06
Erbium(III) isopropoxide
Erbium(III) isopropoxide
CAS No.: 14814-07-4 Molecular Formula: C9H21ErO3 Formula Weight: 344.52 Flash Point: 58°(138°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00144253
Fórmula: C₉H₂₁ErO₃
Ponto de Fusão: 325 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 58 °C (138 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144253
Número CAS: 14814-07-4
ADR: 4.1,III