Print…
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1021-25G P1021-500G
TCIAP1021-25GEA 18 EUR
TCIAP1021-25G TCIAP1021-500G
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate ≥90.0% (por GC)
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Fórmula: C₂₀H₂₇O₄P
Peso Molecular: 362.3998 g/mol
Ponto de ebulição: 232°C
Ponto de Fusão: –30°C
Ponto de Inflamação: 224°C
Número MDL : MFCD00059949
Número CAS: 1241-94-7
EINECS: 214-987-2
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83be00f3677658ceea3a13de6cf4dc2acd8d58e5&vid=83be00f3677658ceea3a13de6cf4dc2acd8d58e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0870 to 1.0930
Refractive index n20/D 1.5080 to 1.5110