Print…
Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bromotris(dimethylamino)phosphonium Hexafluorophosphate
B3838-5G B3838-1G
TCIAB3838-5GEA 67 EUR
TCIAB3838-5G TCIAB3838-1G
Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Fórmula: C₆H₁₈BrF₆N₃P₂
Peso Molecular: 388.07 g/mol
Número MDL : MFCD00191864
Número CAS: 50296-37-2
UN: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fee72b483f4b80aa858254eed6734be10a9b729d&vid=fee72b483f4b80aa858254eed6734be10a9b729d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %