Print…
5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, Chlorzoxazone, Chloroxazone
228951000 228950250
ACRO228951000EA 67.2 EUR
ACRO228951000 ACRO228950250
5-Chloro-2-benzoxazolinone 98%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Fórmula: C₇H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 189…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005717
Número CAS: 95-25-0
EINECS: 202-403-9
Encomendar
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 194 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 %