Print…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
H0771-25G H0771-5G H0771-100G
TCIAH0771-25GEA 124 EUR
TCIAH0771-25G TCIAH0771-5G TCIAH0771-100G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Fórmula: C₈H₄O₃
Número MDL : MFCD00039143
Número CAS: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=595f8f57987d13c80922138e5c1322fc4315a197&vid=595f8f57987d13c80922138e5c1322fc4315a197&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 249.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency