Print…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
386448-25G 386448-5G
SIAL386448-25GEA 491 EUR
SIAL386448-25G SIAL386448-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Fórmula: C₈H₄O₃
Número MDL : MFCD00039143
Número CAS: 1107-00-2
EINECS: 201-607-5