Print…
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H32503.03 H32503.06
H32503.03EA 47 EUR
H32503.03 H32503.06
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 7474-31-9 Molecular Formula: C18H20N2O3 Formula Weight: 312.37 Melting Point: 149-154° MDL No.: MFCD09757554
Fórmula: C₁₈H₂₀N₂O₃
Peso Molecular: 312.37 g/mol
Ponto de Fusão: 149…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09757554
Número CAS: 7474-31-9