Azul de tripano 60% Dye
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
CAS No.: 72-57-1
Molecular Formula: C34H24N6Na4O14S4
Formula Weight: 960.82
Melting Point:
Used in dye exclusion studies in cell culture
Fórmula:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ Peso Molecular: 960.82 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003969 Número CAS: 72-57-1 EINECS: 200-786-7 |