Print…
Azul de tripano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
189350250 189351000 189355000
ACRO189350250EA 42.8 EUR
ACRO189350250 ACRO189351000 ACRO189355000
Azul de tripano
Trypan blue
Fórmula: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Ponto de Fusão: >280 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003969
Número CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Encomendar
Appearance Dark blue to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥60 %