Print…
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33527.03 H33527.06
H33527.03EA 82.7 EUR
H33527.03 H33527.06
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
4-Fluorobenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25569-77-1 Molecular Formula: C14H8F2O3 Formula Weight: 262.21 Melting Point: 111-115° MDL No.: MFCD00425938
Fórmula: C₁₄H₈F₂O₃
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00425938
Número CAS: 25569-77-1