4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17657.06
A17657.14
A17657.06EA
44.4
EUR
A17657.06
A17657.14
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 56442-17-2
Molecular Formula: C14H11FO2
Formula Weight: 230.24
MDL No.: MFCD00173650
Fórmula:
C₁₄H₁₁FO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00173650 Número CAS: 56442-17-2 |