4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L15515.03
L15515.06
L15515.03EA
37.4
EUR
L15515.03
L15515.06
4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 52085-14-0
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 982995
Fórmula:
C₁₄H₁₂O₃ Ponto de Fusão: 77…80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01075698 Número CAS: 52085-14-0 |