Print…
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12722.06 A12722.14
A12722.06EA 98.5 EUR
A12722.06 A12722.14
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone ≥98%
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 14035-33-7 Molecular Formula: C16H24O2 Formula Weight: 248.37 Melting Point: 146-147° MDL No.: MFCD00017520
Fórmula: C₁₆H₂₄O₂
Ponto de Fusão: 146…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017520
Número CAS: 14035-33-7