Print…
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
H29125.06 H29125.03
H29125.06EA 83.2 EUR
H29125.06 H29125.03
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone ≥97%
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 50342-17-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD08273792
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08273792
Número CAS: 50342-17-1