Print…
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride
H33951.03 H33951.06
H33951.03EA 40.6 EUR
H33951.03 H33951.06
4-Methylbenzoic anhydride ≥97%
4-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 13222-85-0 Molecular Formula: C16H14O3 Formula Weight: 254.29 Melting Point: 86-89° MDL No.: MFCD00048100
Fórmula: C₁₆H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048100
Número CAS: 13222-85-0