Print…
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32739.03 H32739.06
H32739.03EA 36.7 EUR
H32739.03 H32739.06
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
3-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 21436-44-2 Molecular Formula: C16H14O3 Formula Weight: 254.29 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD00048083
Fórmula: C₁₆H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048083
Número CAS: 21436-44-2