Print…
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H34480.03 H34480.06
H34480.03EA 34.7 EUR
H34480.03 H34480.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 25753-16-6 Molecular Formula: C16H8F6O3 Formula Weight: 362.23 Melting Point: 127-131° MDL No.: MFCD00671577
Fórmula: C₁₆H₈F₆O₃
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671577
Número CAS: 25753-16-6