3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H33779.03
H33779.06
H33779.03EA
34.5
EUR
H33779.03
H33779.06
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25753-15-5
Molecular Formula: C16H8F6O3
Formula Weight: 362.23
Melting Point: 74-78°
MDL No.: MFCD09757594
Fórmula:
C₁₆H₈F₆O₃ Ponto de Fusão: 74…78 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09757594 Número CAS: 25753-15-5 |