Print…
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1994-1G A1994-5G
TCIAA1994-1GEA 23 EUR
TCIAA1994-1G TCIAA1994-5G
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 199°C
Número MDL : MFCD00007715
Número CAS: 1147-43-9
EINECS: 214-554-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00fbdfe682737e653ea6544a994aedb4fb767ae1&vid=00fbdfe682737e653ea6544a994aedb4fb767ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %