Print…
Methyl-2-benzoylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1231-25G B1231-500G
TCIAB1231-25GEA 20 EUR
TCIAB1231-25G TCIAB1231-500G
Methyl-2-benzoylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-benzoylbenzoate
Fórmula: C₁₅H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 352°C
Número MDL : MFCD00017187
Número CAS: 606-28-0
EINECS: 210-112-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8cebdde2dc4f7900b7eca9abfeef7386ee90878&vid=e8cebdde2dc4f7900b7eca9abfeef7386ee90878&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency