Print…
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Aminotoluene-3-sulphonic acid
A0328-25G A0328-500G
TCIAA0328-25GEA 16 EUR
TCIAA0328-25G TCIAA0328-500G
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Fórmula: C₇H₉NO₃S
Número MDL : MFCD00007908
Número CAS: 88-44-8
EINECS: 201-831-3
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1d69b790e50bbb77d4217b852e9520ec08677c8&vid=a1d69b790e50bbb77d4217b852e9520ec08677c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency