2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Aminotoluene-3-sulphonic acid
B24560.18
B24560.30
B24560.18EA
36.2
EUR
B24560.18
B24560.30
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid 99%
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 88-44-8
Molecular Formula: C7H9NO3S
Formula Weight: 187.22
Beilstein Reference: 2211509
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007908
Fórmula:
C₇H₉NO₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007908 Número CAS: 88-44-8 EINECS: 201-831-3 UN: 3261 ADR: 8,III |