Print…
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
H32858.MD H32858.03
H32858.MDEA 95 EUR
H32858.MD H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 336628-67-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 54-59° MDL No.: MFCD03788529
Fórmula: C₈H₅F₃O₂
Ponto de Fusão: 54…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788529
Número CAS: 336628-67-2