Print…
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 39.7 EUR
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥97%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₃S
Ponto de Fusão: 126…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025072
Número CAS: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0